Print…
2,4-Dibromopyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
453700010 453700050
ACRO453700010EA 52.3 EUR
ACRO453700010 ACRO453700050
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01859720
Número CAS: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %