Print…
Nitrito de potássio 97%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
453190010 453190050
ACRO453190010EA 84.6 EUR
ACRO453190010 ACRO453190050
Nitrito de potássio 97%, extra puro
Nitrito de potássio
Fórmula: KNO₂
Peso Molecular: 85.1 g/mol
Ponto de Fusão: 387 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011408
Número CAS: 7758-09-0
UN: 1488
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07734
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration excess KMnO4 96.0 to 104.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)