Print…
Stachyose hydrate, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Manneotetrose, beta-D-Fructofuranosyl O-alpha-D-Galactopyranosyl-(1-6)-O-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside, Stachyose hydrate(1:x), Lupeose
453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 162 EUR
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, Grau técnico
Stachyose hydrate
Fórmula: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Peso Molecular: 666.58 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 95…105 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149457
Número CAS: 54261-98-2
Encomendar
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %