Print…
Trifluorothymidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Trifluridine, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Trifluoromethyldeoxyuridine, 5-Trifluorothymidine
452910010 452912500
ACRO452910010EA 461 EUR
ACRO452910010 ACRO452912500
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Fórmula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Ponto de Fusão: 190…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006534
Número CAS: 70-00-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %