Print…
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
452800010 452800050
ACRO452800010EA 204 EUR
ACRO452800010 ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Fórmula: C₁₀H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100483
Número CAS: 2161-86-6
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %