Print…
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
452620050 452620500
ACRO452620050EA 181 EUR
ACRO452620050 ACRO452620500
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173812
Número CAS: 175277-11-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %