Print…
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
452530010 452530050
ACRO452530010EA 159 EUR
ACRO452530010 ACRO452530050
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Fórmula: C₅H₄F₂N₂
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862101
Número CAS: 159783-22-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
GC ≥96.0 %