Print…
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(3-Maleimidopropionyloxy)succinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoate, N-Succinimidyl 3-Maleimidopropionat, 3-Maleimidopropionic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Succinimidyl 3-maleimidopropionate, 3-(Maleimido)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester, N-β-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester, BMPS
453250010 453251000
ACRO453250010EA 332 EUR
ACRO453250010 ACRO453251000
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester) 99%
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₆
Peso Molecular: 266.21 g/mol
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043141
Número CAS: 55750-62-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable