Print…
4-Bromo-1-methylimidazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
452430010 452430050
ACRO452430010EA 108 EUR
ACRO452430010 ACRO452430050
4-Bromo-1-methylimidazole 95%
4-Bromo-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Ponto de ebulição: 91…93 °C (,1hPa)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01320501
Número CAS: 25676-75-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %