Print…
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
452370010 452370050
ACRO452370010EA 124 EUR
ACRO452370010 ACRO452370050
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Fórmula: C₆H₆FNO
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200782
Número CAS: 131747-60-9
Encomendar
Appearance White to off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %