Print…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
452280050 452280250
ACRO452280050EA 118 EUR
ACRO452280050 ACRO452280250
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₇F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 140…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052083
Número CAS: 155377-19-8
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %