Print…
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
452160010 452160050
ACRO452160010EA 203 EUR
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Fórmula: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16556174
Número CAS: 253176-93-1
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %