Print…
L-Alanina 99%, atende à especificação analítica da Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
451850010 451850025 451852500
ACRO451850010EA 155 EUR
ACRO451850010 ACRO451850025 ACRO451852500
L-Alanina 99%, atende à especificação analítica da Ph.Eur.
L-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 314…316 °C (decomposição)
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
Encomendar
Appearance Colorless to white to almost white Crystals or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 % (1 g, 600°C)
Appearance of solution Clear and not more intensely colored than reference solution BY6
Specific optical rotation +13.5° to +15.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 6 N HCl) (dried substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.0 % (dried substance)
Sulfates ≤300 ppm
Chlorides ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Ninhydrin-positive substances ≤0.5 % (Total)