Print…
Propargyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
451840050 451840250
ACRO451840050EA 37.4 EUR
ACRO451840050 ACRO451840250
Propargyl chloride 98%
Propargyl chloride
Fórmula: C₃H₃Cl
Ponto de ebulição: 58…61 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000980
Número CAS: 624-65-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %