Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
451740010 451740100
ACRO451740010EA 55.3 EUR
ACRO451740010 ACRO451740100
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021498
Número CAS: 139022-25-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %