Print…
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
451730010 451730100
ACRO451730010EA 50.4 EUR
ACRO451730010 ACRO451730100
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Ponto de ebulição: 222 °C
Densidade: 1,008 g/cm³
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115407
Número CAS: 702-24-9
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %