Print…
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
451720050 451720250
ACRO451720050EA 281 EUR
ACRO451720050 ACRO451720250
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₈BNO₄
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840345
Número CAS: 286961-14-6
Encomendar
Appearance White to yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %