Print…
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
451700250 451701000
ACRO451700250EA 262 EUR
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Fórmula: C₄H₅BN₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03002366
Número CAS: 109299-78-7
Encomendar
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %