Print…
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
451680050 451680250
ACRO451680050EA 99.3 EUR
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
3-Nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 173…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238787
Número CAS: 26621-44-3
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %