Print…
Acetato de zinco dihidratado 97%, atende à especificação analítica de USP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
451880010 451880025 451880100
ACRO451880010EA 65.2 EUR
ACRO451880010 ACRO451880025 ACRO451880100
Acetato de zinco dihidratado 97%, atende à especificação analítica de USP
Acetato de Zinco dihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Peso Molecular: 219.51 g/mol
Ponto de Fusão: 237 °C
Densidade: 1.84 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066961
Número CAS: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Alkalies + earths ≤0.2 %