Print…
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
451560010 451560100
ACRO451560010EA 120 EUR
ACRO451560010 ACRO451560100
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₉ClN₂
Peso Molecular: 144.61 g/mol
Ponto de Fusão: 65…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368502
Número CAS: 852227-86-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥96.0 %