Print…
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
451540050 451540250
ACRO451540050EA 455 EUR
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Fórmula: C₇H₆N₂S
Ponto de Fusão: 73…77,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115282
Número CAS: 1123-93-9
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %