Print…
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
451180010 451180050
ACRO451180010EA 103 EUR
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861753
Número CAS: 193269-78-2
UN: 2735
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %