Print…
2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
451150010 451150050 451150250
ACRO451150010EA 33 EUR
ACRO451150010 ACRO451150050 ACRO451150250
2-Bromo-5-nitrothiophene 97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Fórmula: C₄H₂BrNO₂S
Ponto de ebulição: 235…237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022493
Número CAS: 13195-50-1
Encomendar
Appearance Yellow to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
GC ≥96.0 %