Print…
Hidróxido de sódio, microesferas, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
451130050 451130250
ACRO451130050EA 49.6 EUR
ACRO451130050 ACRO451130250
Hidróxido de sódio, microesferas, extra puro
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 318 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Pearls
Particle size 20 to 40 mesh
Titration with HCl ≤2.5 % (Na2CO3)