Print…
5-Aminopicolinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
450980010 450980050
ACRO450980010EA 89.1 EUR
ACRO450980010 ACRO450980050
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 215…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684600
Número CAS: 24242-20-4
Encomendar
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %