Print…
3,4-Dimethylthiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
450950010 450950050
ACRO450950010EA 122 EUR
ACRO450950010 ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophene 97%
3,4-Dimethylthiophene
Fórmula: C₆H₈S
Ponto de ebulição: 144 °C (760 mmHg)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764731
Número CAS: 632-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %