Print…
(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
450900010 450900050
ACRO450900010EA 49.7 EUR
ACRO450900010 ACRO450900050
(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082985
Número CAS: 1798-06-7
Encomendar
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %