Print…
3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
450860050 450860250
ACRO450860050EA 47.7 EUR
ACRO450860050 ACRO450860250
3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄I₂O₂
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003321
Número CAS: 2631-77-8
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥96.0 %