Print…
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
450800250 450801000
ACRO450800250EA 28.4 EUR
ACRO450800250 ACRO450801000
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
Fórmula: C₇H₈O₃
Ponto de ebulição: 289…290 °C
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059795
Número CAS: 4940-11-8
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 94 °C
HPLC ≥97.5 %