Print…
2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-cyanoaniline
450750100 450750500
ACRO450750100EA 51.7 EUR
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035927
Número CAS: 38487-86-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %