Print…
Cloreto de hidrogénio 4->6 N em 2-propanol, technical
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
450720010 450720025
ACRO450720010EA 48.2 EUR
ACRO450720010 ACRO450720025
Cloreto de hidrogénio 4->6 N em 2-propanol, technical
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Densidade: 0.909 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N