Print…
2,6-Diclorofenolindofenol sódio hidratado 90+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
450700050 450700250 450701000
ACRO450700050EA 51.8 EUR
ACRO450700050 ACRO450700250 ACRO450701000
2,6-Diclorofenolindofenol sódio hidratado 90+%
2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate
Fórmula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150014
Número CAS: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4
Encomendar
Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)