Print…
Carbonato de cálcio 99%, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Marble
450680010 450680050 450680250
ACRO450680010EA 23.9 EUR
ACRO450680010 ACRO450680050 ACRO450680250
Carbonato de cálcio 99%, extra_pure
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Peso Molecular: 100.09 g/mol
Ponto de Fusão: 825 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)