ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
450660010
450660050
450660250
ACRO450660010EA
33.1
EUR
ACRO450660010
ACRO450660050
ACRO450660250
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, extra puro
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula:
Na₃PO₄·12H₂O Ponto de Fusão: 75 °C Densidade: 1,62 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149198 Número CAS: 10101-89-0 |
Appearance | Colorless to white Powder or crystals or needles |
Titration excess HCl | ≥97.5 % |
Free alkali (NaOH) | ≤3.5 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in water) |