Print…
Brometo de amónia 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 47.7 EUR
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Brometo de amónia 98%, extra puro
Brometo de amónia
Fórmula: H₄BrN
Ponto de ebulição: 235 °C (760 mmHg)
Densidade: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011419
Número CAS: 12124-97-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)