Print…
Hidrogenocarnonato de potássio, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
450640010 450640050 450640250
ACRO450640010EA 43.5 EUR
ACRO450640010 ACRO450640050 ACRO450640250
Hidrogenocarnonato de potássio, extra puro
Hidrogenocarnonato de potássio
Fórmula: KHCO₃
Ponto de Fusão: 292 °C
Densidade: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011402
Número CAS: 298-14-6
Encomendar
Appearance White to off-white Solid
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %