Print…
Brometo de Cálcio hidratado, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
450630025 450632500
ACRO450630025EA 298 EUR
ACRO450630025 ACRO450632500
Brometo de Cálcio hidratado, extra puro
Brometo de Cálcio hidratado
Fórmula: Br₂Ca·H₂O
Ponto de Fusão: 730 °C
Densidade: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149608
Número CAS: 71626-99-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric ≥82 % (CaBr2)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Acidity/alkalinity Passes test