(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
450570050
450571000
ACRO450570050EA
49.2
EUR
ACRO450570050
ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Fórmula:
C₁₂H₁₃N Ponto de ebulição: 156 °C (15 mmHg) Densidade: 1,063 g/cm³ Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004014 Número CAS: 42882-31-5 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |