Print…
Tetraidrofurano 99.8% não estabilizado, AcroSeal® para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
450530010 450530025
450530010.EA 115 EUR
450530010. 450530025.
Tetraidrofurano 99.8% não estabilizado, AcroSeal® para bioquímica
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –108,4 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV at 240 nm A: ≤0.26
Wavelength at 1 A.U. ≤215 nm
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0006 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %