Print…
4-Phenyl-1-butyne 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
449770050 449770250
ACRO449770050EA 102 EUR
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Fórmula: C₁₀H₁₀
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 190 °C
Densidade: 0.926 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041667
Número CAS: 16520-62-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %