Print…
Estearato de cálcio (6,4 - 7,4% Ca), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
449720010 449720050
ACRO449720010EA 57.3 EUR
ACRO449720010 ACRO449720050
Estearato de cálcio (6,4 - 7,4% Ca), pó
Estearato de cálcio
Fórmula: C₃₆H₇₀CaO₄
Ponto de Fusão: 145…160 °C
Densidade: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036390
Número CAS: 1592-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=c1765b9467ae214d145f3824443319aa43d8bd1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric 6.4 to 7.5 % (Ca)
Loss on drying ≤6 % (105°C, 3 hrs)
Ash 9 % to 10.5 %