Print…
Hidróxido de sódio 98%, flake, pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
450580025 450580100 450580250
ACRO450580025EA 52.3 EUR
ACRO450580025 ACRO450580100 ACRO450580250
Hidróxido de sódio 98%, flake, pure
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 318 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥97.5 %