Print…
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
450360010 450360050
ACRO450360010EA 150 EUR
ACRO450360010 ACRO450360050
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631911
Número CAS: 80565-30-6
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %