Print…
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
450330010 450330100
ACRO450330010EA 36.5 EUR
ACRO450330010 ACRO450330100
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 97%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Ponto de Fusão: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631918
Número CAS: 20443-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥96 % as diethylsulfonamide