Print…
Atenolol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenyl]acetamide
449550010 449550050 449550250
ACRO449550010EA 62 EUR
ACRO449550010 ACRO449550050 ACRO449550250
Atenolol 98%
Atenolol
Fórmula: C₁₄H₂₂N₂O₃
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00057645
Número CAS: 29122-68-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %