Print…
Doxylamine succinate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
449540050 449540500
ACRO449540050EA 94.2 EUR
ACRO449540050 ACRO449540500
Doxylamine succinate 98%
Doxylamine succinate
Fórmula: C₂₁H₂₈N₂O₅
Ponto de Fusão: 103…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056168
Número CAS: 562-10-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %