Print…
5-Acetylvaleric acid 90+%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 45.5 EUR
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, Grau técnico
5-Acetylvaleric acid
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 138…140 °C (1,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051479
Número CAS: 3128-07-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %