Print…
Cytidine-5'-monophosphate (de levedura) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
449490010 449490050
ACRO449490010EA 74.6 EUR
ACRO449490010 ACRO449490050
Cytidine-5'-monophosphate (de levedura) 97%
Cytidine-5'-monophosphate
Fórmula: C₉H₁₄N₃O₈P
Ponto de Fusão: 222 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006544
Número CAS: 63-37-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %