Print…
Prednisolone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Prednisolonum
449470010 449470050 449470250
ACRO449470010EA 42.6 EUR
ACRO449470010 ACRO449470050 ACRO449470250
Prednisolone 99%
Prednisolone
Fórmula: C₂₁H₂₈O₅
Peso Molecular: 360.45 g/mol
Ponto de ebulição: 571
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003649
Número CAS: 50-24-8
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)